(S)-(+)-p-Toluenesulphinamide 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
456800010 456800050
ACRO456800010EA 62.8 EUR InStock
ACRO456800010 ACRO456800050
(S)-(+)-p-Toluenesulphinamide 98%
(S)-(+)-p-Toluenesulphinamide
Formel: C₇H₉NOS
MW: 155.21 g/mol
Melting Pt: 118…120 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06858375
CAS-Nummer: 188447-91-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Optical rotation +80° to +89° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge