Inulin (aus Chicoréewurzel)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
457100250 457101000 457105000
ACRO457100250EA 105 EUR InStock
ACRO457100250 ACRO457101000 ACRO457105000
Inulin (aus Chicoréewurzel)
Inulin
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131407
CAS-Nummer: 9005-80-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (2 g, 105°C, 2 hrs)
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge