Theophyllin-7-essigsäure 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
459250250 459251000
ACRO459250250EA 23.1 EUR InStock
ACRO459250250 ACRO459251000
Theophyllin-7-essigsäure 98%
Theophyllin-7-essigsäure
Formel: C₉H₁₀N₄O₄
Melting Pt: 270 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00022832
CAS-Nummer: 652-37-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 268 to 272 °C
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge