Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
459290010 459290050 459292500
ACRO459290010EA 45.8 EUR InStock
ACRO459290010 ACRO459290050 ACRO459292500
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Formel: C₆H₂₀FeN₆Na₄O₁₀
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085360
CAS-Nummer: 14434-22-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (free moisture)
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge