Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cefadroxil 95-105 %

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

459470010 459470050
ACRO459470010EA 0 EUR InStock
ACRO459470010 ACRO459470050
Cefadroxil 95-105 %
Cefadroxil


Formel: C₁₆H₁₇N₃O₅S
MW: 363.388 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00865091
CAS-Nummer: 66592-87-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.2 to 6.0 %
HPLC ≥95 %
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation 165° to 178° (20°C, 589 nm) (1 % in water DS)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge