Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester 99% analytischer Standard für GC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
460371000 460375000
ACRO460371000EA 70.6 EUR InStock
ACRO460371000 ACRO460375000
Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester 99% analytischer Standard für GC
Methyl nervonate
Formel: C₂₅H₄₈O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00056324
CAS-Nummer: 2733-88-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge