Artemether
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
460700050 460700250
ACRO460700050EA 38.4 EUR InStock
ACRO460700050 ACRO460700250
Artemether
Artemether
Formel: C₁₆H₂₆O₅
Melting Pt: 86…89 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00866205
CAS-Nummer: 71963-77-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation +166° to +175° (20 °C, 589 nm) (1 % in ethanol)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge