2-Bromobornane, technische Qualität
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
460740050 460740250
ACRO460740050EA 49.9 EUR InStock
ACRO460740050 ACRO460740250
2-Bromobornane, technische Qualität
2-Bromobornane
Formel: C₁₀H₁₇Br
MW: 217.15 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066594
CAS-Nummer: 4443-48-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥78.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge