Diethyl iminodicarboxylate 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
460770010 460770050
ACRO460770010EA 32.2 EUR InStock
ACRO460770010 ACRO460770050
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Diethyl iminodicarboxylate
Formel: C₆H₁₁NO₄
MW: 161.16 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 51…53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031532
CAS-Nummer: 19617-44-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge