Rivaroxaban 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
461600010 461602500
ACRO461600010EA 286 EUR InStock
ACRO461600010 ACRO461602500
Rivaroxaban 98%
Rivaroxaban
Formel: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
Melting Pt: 228…229 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11974010
CAS-Nummer: 366789-02-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 232 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge