Fluticasonpropionat
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
462101000 462105000
ACRO462101000EA 53.2 EUR InStock
ACRO462101000 ACRO462105000
Fluticasonpropionat
Fluticasone propionate
Formel: C₂₅H₃₁F₃O₅S
MW: 500.57 g/mol
Melting Pt: 272…273 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00866007
CAS-Nummer: 80474-14-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +32° to +36° (20°C, 589 nm) (0.5% in CH2Cl2)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge