IPASEPT 70, γ-bestrahlt
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VWRS94006.1026EA 0 EUR InStock
VWRS94006.1026 VWRS94006.1116
IPASEPT 70, γ-bestrahlt
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
70% Isopropanol gemäß Ph. Eur. und 30 % Wasser, gefiltert bei 0,2 μm
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge