Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chemical resistant overalls, Body Plus T Best

Lieferant: BEST FRANCE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

01074T020M/L 01074T020XL 01074T020XXL
BESF01074T020M/LEA 0 EUR InStock
BESF01074T020M/L BESF01074T020XL BESF01074T020XXL
Chemical resistant overalls, Body Plus T Best
Einweg-Kleidung
These hooded overalls are made from non woven, spunbonded PP (SMS fabric).

  • Elasticated cuffs and back
  • Integrated boot covers
  • Zip closure with adhesive flap
  • Good moisture transfer
  • Permeable to air and water vapor, breathable
  • Filter 100% of particles larger than 3 microns

Weight: 50 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge