Ethylenoxid (Oxiran)-Lösung 2.5-3.3 M in THF
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
779202-25ML 779202-100ML 779202-1L
SIAL779202-25MLEA 175 EUR InStock
SIAL779202-25ML SIAL779202-100ML SIAL779202-1L
Ethylenoxid (Oxiran)-Lösung 2.5-3.3 M in THF
Ethylenoxid (Oxiran)
Formel: C₂H₄O
Flash-Pt: –17 °C
MDL Number: MFCD00014482
CAS-Nummer: 75-21-8
EINECS: 200-849-9
UN: 2056
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molarity (in THF) 2,5 – 3,3 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge