9(R)-HODE 0,01% in Ethanol , 98%
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38405-25 38405-50 38405-100 38405-250
CAYM38405-25EA 108 EUR InStock
CAYM38405-25 CAYM38405-50 CAYM38405-100 CAYM38405-250
9(R)-HODE 0,01% in Ethanol , 98%
9(R)-HODE
9(R)-HODE is one of several monohydroxylated products of linoleic acid. All known mammalian lipoxygenases appear to catalyze the oxygenation of arachidonic and linoleic acid to give products having strictly the (S) configuration at the site of oxygen insertion. However, both human umbilical vein endothelial cells and bovine aorta endothelial cells have been shown to produce 9(R)-HODE when incubated with linoleic acid.
The physiological function of 9(R)-HODE and the enzyme that catalyzes its formation have not been determined.
  • Purity: ≥98%
  • Formulation: A solution in ethanol
  • λmax: 234 nm
Warning - this product is not for human or veterinary use.
Formel: C₁₈H₃₂O₃
MW: 296.5 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00084832
CAS-Nummer: 10075-11-3
UN: 1170
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..