Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trypanblau-Lösung 0,4% Färbemittel für Histologie, auf Zellkulturen getestet, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

SAFST8154-20MLEA 12.1 EUR InStock
SAFST8154-20ML
Trypanblau-Lösung 0,4% Färbemittel für Histologie, auf Zellkulturen getestet, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
Trypanblau
Trypan blue is a dye used during cell culture to distinguish between live and dead cells.

  • 0,4 % concentrate sterile-filtered liquid form
  • Vvital stain not absorbed by healthy viable cells
  • Stains cells with a damaged cell membrane

Used to detect dead and dying cells in cytotoxicity assays and for routine assessment of cell viability and proliferative assays.


Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960,82 g/mol
MDL Number: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Liquid
Appearance (Colour) Dark Blue
pH 7.1 - 7.5
Osmolality 260 - 340 mOs/kg
Sterility Pass
Dye Exclusion (Cell Culture Test) Pass
Animal Derived Component Free Conforms

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge