Sodium chloride-³⁵Cl 99 Atom-% ³⁵Cl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
451940-100MG 451940-250MG
SIAL451940-100MGEA 3170 EUR InStock
SIAL451940-100MG SIAL451940-250MG
Sodium chloride-³⁵Cl 99 Atom-% ³⁵Cl, Sigma-Aldrich®
Sodium chloride-³⁵Cl
Formel: Na³⁵Cl
Melting Pt: 801 °C (Lit.)
MDL Number: MFCD00198119
CAS-Nummer: 20510-55-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Isotopic purity 99 atom% ³⁵Cl
Mass shift Depleted
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge