Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hypothemycin (aus Phoma sp.) ≥97% (durch HPLC)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


ALX380116M001 ALX380116C250
ALEXALX380116M001EA 1200 EUR InStock
ALEXALX380116M001 ALEXALX380116C250
Hypothemycin (aus Phoma sp.) ≥97% (durch HPLC)
Hypothemycin
MEK inhibitor. Exhibits antifungal and cytotoxic activity against some tumor cell lines partly attributed to inhibition of Ras-inducible genes.

Inhibits proliferation of mouse and human T cells and modulates production of cytokines during T cell activation. Facilitates the ubiquitinylation process of cyclin D1. Has been identified as a potent and selective inhibitor of threonine/tyrosine-specific kinase, MEK, and other protein kinases that contain a conserved cysteine residue in the ATP-binding site in both in vitro and in vivo studies.

Hypothemycin inhibited the growth of HT29 and HCT116 cells in serum-free defined medium. IC50 at 0.078 mM and 0.90 mM, respectively. Hypothemycin concurrently inhibitis Kit- and FcepsilonRI-mediated signaling.

White to off-white solid

Soluble in DMSO or acetone, Insoluble in methanol or water

Verpackung: Shipping temperature: Ambient


Formel: C₁₉H₂₂O₈
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 76958-67-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..