Polydimethylsiloxan, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
378356-1L 378356-250ML
SIAL378356-1LEA 396 EUR InStock
SIAL378356-1L SIAL378356-250ML
Polydimethylsiloxan, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Siedepunkt: >140 °C (0.002 mmHg)) (Lit.)
Dichte: 0.96 g/ml
MDL Number: MFCD00084411
CAS-Nummer: 63148-62-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge