Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-SIRPalpha/ SHPS-1 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: PromoCell

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

PK-AB718-1125EA 359 EUR InStock
PK-AB718-1125
Anti-SIRPalpha/ SHPS-1 Rabbit Polyclonal Antibody
SIRP alpha antibody can be used for Western blot at 0.5 - 1 µg/mL. 75 - 110 kDa bands should be detected. Antibody can also be used for immunocytochemistry starting at 1 µg/mL.

Type: Primary
Antigen: SIRPalpha/ SHPS-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge