ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
97800/36 97800/39 97800/43 97800/44 97800/45 97800/46 97800/47 97800/48 97800/49 97800/37 97800/38 97800/40 97800/41 97800/42
114-8244EA 200 EUR InStock
114-8244 114-8247 114-8251 114-8252 114-8253 114-8254 114-8255 114-8256 114-8257 114-8245 114-8246 114-8248 114-8249 114-8250
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh im Sneaker-Style aus vollnarbigem Leder und mit Sneaker-Laufsohle (3,0 mm Profil, beständig gegen Öl, Säure, Kraftstoff; antistatisch).
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter sorgt für verbesserte Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge