Natriumperiodat 0.1 mol/l in Wasser Reag. Ph. Eur.
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
25042.3100 25042.4100
KRAF25042.3100EA 214 EUR InStock
KRAF25042.3100 KRAF25042.4100
Natriumperiodat 0.1 mol/l in Wasser Reag. Ph. Eur.
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
MDL Number: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge