Zinn(IV)oxid 15% in Wasser, kolloidale Dispersion
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
44592.36 44592.A3
44592.36EA 85.2 EUR InStock
44592.36 44592.A3
Zinn(IV)oxid 15% in Wasser, kolloidale Dispersion
Zinn(IV)oxid
CAS No.: 18282-10-5 Molecular Formula: O2Sn Formula Weight: 150.69 Physical Form: Liquid Density: 1.153 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011244
Formel: O₂Sn
MW: 150.71 g/mol
Melting Pt: 1624.85
Dichte: 1.153
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011244
CAS-Nummer: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge