Cäsium ≥99,8% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
43005.03 43005.06 43005.18
43005.03EA 141 EUR InStock
43005.03 43005.06 43005.18
Cäsium ≥99,8% (Metall-Basis)
Cesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Ampouled Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formel: Cs
Siedepunkt: 705 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28,5 °C
Dichte: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134037
CAS-Nummer: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge