Rubidium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
276332-1G 276332-5G
SIAL276332-1GEA 209 EUR InStock
SIAL276332-1G SIAL276332-5G
Rubidium, Sigma-Aldrich®
Rubidium
Formel: Rb
Siedepunkt: 700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 39 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
MDL Number: MFCD00134055
CAS-Nummer: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge