Magnesium, turnings Grignard, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
200905-100G 200905-2.5KG 200905-500G
SIAL200905-100GEA 42.8 EUR InStock
SIAL200905-100G SIAL200905-2.5KG SIAL200905-500G
Magnesium, turnings Grignard, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
MW: 24.3 g/mol
Siedepunkt: 1107
Melting Pt: 651
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
Merck Index: 13,05675
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge