Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
42257.09 42257.18 42257.30
42257.09EA 64 EUR InStock
42257.09 42257.18 42257.30
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.07g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge