Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
43426.G6 43426.H2 43426.H7
43426.G6EA 85.3 EUR InStock
43426.G6 43426.H2 43426.H7
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.53g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge