Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11383.FF 11383.FI 11383.GH
11383.FFEA 156 EUR InStock
11383.FF 11383.FI 11383.GH
Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
MW: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Melting Pt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge