Germanium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
327395-25G 327395-5G
SIAL327395-25GEA 717 EUR InStock
SIAL327395-25G SIAL327395-5G
Germanium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Germanium
Formel: Ge
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge