Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
37999.DJ 37999.DM
37999.DJEA 359 EUR InStock
37999.DJ 37999.DM
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.55g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
MW: 12.01 g/mol
Melting Pt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge