ESD-Berufsschuhe, Clogs, Easy, 37620
Lieferant: ABEBA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
37620/35 37620/36 37620/37 37620/38 37620/39 37620/40 37620/42 37620/43
ABEB37620/35EA 68.82 EUR InStock
ABEB37620/35 ABEB37620/36 ABEB37620/37 ABEB37620/38 ABEB37620/39 ABEB37620/40 ABEB37620/42 ABEB37620/43
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Easy, 37620
Schuhe und Stiefel
ESD-Clog aus Mikrofaser mit einem nicht-klappbaren, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Sohle ist beständig gegen Kraftstoffe, Öle und tierische Fette.
  • Austauschbare acc Wave-Einlegesohle
  • Sanitized®-Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • TPU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit
Für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, FO, E, A, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge