Silicium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
343250-500G 343250-50G
SIAL343250-500GEA 691 EUR InStock
SIAL343250-500G SIAL343250-50G
Silicium, Sigma-Aldrich®
Silicium
Formel: Si
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge