Selen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209643-250G 209643-50G
SIAL209643-250GEA 389 EUR InStock
SIAL209643-250G SIAL209643-50G
Selen, Sigma-Aldrich®
Selenium
Formel: Se
Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 217 °C
Dichte: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge