Erbium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
40287.DH 40287.DJ 40287.HF
40287.DHEA 247 EUR InStock
40287.DH 40287.DJ 40287.HF
Erbium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.29g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formel: Er
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010987
CAS-Nummer: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge