Lutetium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
00628.03 00628.06
00628.03EA 245 EUR InStock
00628.03 00628.06
Lutetium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Lutetium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: Packaged in air-stable glass bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011098
Formel: Lu
MW: 174.97 g/mol
Siedepunkt: 3000
Melting Pt: 1651…1675 °C
Dichte: 9.849 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011098
CAS-Nummer: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
Merck Index: 12,05642
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge