Neodym ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10248.FF 10248.FI
10248.FFEA 201 EUR InStock
10248.FF 10248.FI
Neodym ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Neodymium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-00-8 Physical Form: ≈4.4g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011130
Formel: Nd
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011130
CAS-Nummer: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge