Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0,8-1,5 µm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
39817.03 39817.06 39817.MD
39817.03EA 287 EUR InStock
39817.03 39817.06 39817.MD
Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0,8-1,5 µm
Gold
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.15-0.45m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Melting Pt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..