Kupfer ≥99,9995% (Metall-Basis), Scheiben, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Dicke 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10951.09 10951.18
10951.09EA 154 EUR InStock
10951.09 10951.18
Kupfer ≥99,9995% (Metall-Basis), Scheiben, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Dicke 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
Copper
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge