Silber 99.9%, Folie 25x25 mm, Dicke 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
317750010 317750040
ACRO317750010EA 72.1 EUR InStock
ACRO317750010 ACRO317750040
Silber 99.9%, Folie 25x25 mm, Dicke 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Silver
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 961 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver white Foil
Total trace metal impurities ≤0.1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge