Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
41456.G1 41456.G5 41456.G9
41456.G1EA 86.1 EUR InStock
41456.G1 41456.G5 41456.G9
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈8.24g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge