Robotic tips for Beckman Multimek Type II, Axygen®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RMT-200-C-R RMT-200-BK-R
736-0470EA 128 EUR InStock
736-0470 AXYGRMT-200-BK-R
Robotic tips for Beckman Multimek Type II, Axygen®
Pipettenspitzen
Robbins-style tips for Beckman Multimek 'Type II' systems.
  • Accuracy and precision testing is performed for every manufacturing lot using the finest automated systems in the industry
  • Certified RNase-, DNase-, and endotoxin-free
  • Available in black or transparent
  • Non filtered, non sterile
These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Available in nonsterile, sterile, non-filtered, and filtered formats. Black and clear polypropylene tips areMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..