Zink, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
324930-10G 324930-50G
SIAL324930-10GEA 275 EUR InStock
SIAL324930-10G SIAL324930-50G
Zink, Pulver, Sigma-Aldrich®
Zinc
Formel: Zn
Siedepunkt: 907 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 419,5 °C
Dichte: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge