Zirkonium ≥99,8% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Klumpen 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
36253.14 36253.22
36253.14EA 77.6 EUR InStock
36253.14 36253.22
Zirkonium ≥99,8% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Klumpen 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Zirkonium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
MW: 91.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge