Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
42511.09 42511.18
42511.09EA 55.4 EUR InStock
42511.09 42511.18
Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirkonium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.16g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
MW: 91.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge