Zirkonium, Pulver APS 2-3 µm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
00847.22 00847.36 00847.14
00847.22EA 375 EUR InStock
00847.22 00847.36 00847.14
Zirkonium, Pulver APS 2-3 µm
Zirkonium
CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: Packaged in water Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: 1358 MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
MW: 91.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
UN: 1358
ADR: 4.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge