Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
10275.14EA 85.4 EUR InStock
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge