Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10356.FI 10356.GH
10356.FIEA 289 EUR InStock
10356.FI 10356.GH
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈10.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge