Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
42826.09 42826.18
42826.09EA 113 EUR InStock
42826.09 42826.18
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.42g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
MW: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Melting Pt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge