Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
14633.FZ 14633.GU
14633.FZEA 197 EUR InStock
14633.FZ 14633.GU
Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈13g/50x150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
MW: 50.94 g/mol
Siedepunkt: 3477
Melting Pt: 1896
Dichte: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge